missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amidure de sodium, 95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-4509790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10286250

Marque: Thermo Scientific Acros 197051000

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 7782-92-5 | H2NNa | 39 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7782-92-5
Clé InChI ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium amide, sodamide, sodium amide na nh2, unii-5db3g6px9d, 5db3g6px9d, sodium azanide, sodium amide, 50 wt. % suspension in toluene, sodiumamide, natriumamid, sodioamine
CID PubChem 24533
Nom IUPAC amidure de sodium
SMILES [NH2-].[Na+]

Spécification

Point d’ébullition 400°C
Nom chimique ou matériau Sodium amide
Point de fusion 210°C
Couleur Gris blanc à blanc
Forme physique Poudre, paillettes ou granulés irréguliers
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire H2NNa
Formule linéaire NaNH2
Fieser 01,1034; 02,373; 04,439; 05,591; 06,525; 08,446; 15,288
Merck Index 15,8714
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts violently with water. Other solubilities: decomposes in hot alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 39
Poids de la formule 39
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium amide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis