Learn More
Alginate de sodium, MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Alginate |
CAS | 9005-38-3 |
Forme physique | Poudre |
Formule moléculaire | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa |
Quantité | 100 g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
50Heures
10Minutes
12Secondes
11Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alginate de sodium, MP Biomedicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu