Learn More
Le trihydrate d’acétate de sodium, extra pur, SLR, Crystal, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
C2H9NaO5, numéro CAS-6131-90-4, unii-4550k0sc9b, thomaegelin, plasmafusine, acétate de sodium tn, acétate de sodium usan:jan, tutofusine, acétate de sodium usp:jan, natrium acétate-3-wasser, acide acétique, sel de sodium, trihydraté, acétate de sodium trihydraté, 5 kg, CHEBI:32138, blanc, 136,08 g/mol
41.35€ - 235.00€
Identifiants chimiques
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
Numéro MDL 71557
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nom IUPAC Sodium ; acétate ; trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10704771
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
500 g Récipient de poudre en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10625312
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
1 kg Récipient de poudre en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10142350
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
2.5 kg Récipient de poudre en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10010330
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
5 kg Récipient en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
C2H9NaO5, numéro CAS-6131-90-4, unii-4550k0sc9b, thomaegelin, plasmafusine, acétate de sodium tn, acétate de sodium usan:jan, tutofusine, acétate de sodium usp:jan, natrium acétate-3-wasser, acide acétique, sel de sodium, trihydraté, acétate de sodium trihydraté, 5 kg, CHEBI:32138, blanc, 136,08 g/mol
Spécification
Identifiants chimiques
6131-90-4
136.079
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
23665404
Sodium ; acétate ; trihydrate
C2H9NaO5
71557
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CHEBI:32138
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spécification
58°C
Blanc
Solide
71557
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sodium ; acétate ; trihydrate
23665404
136.08g/mol
6131-90-4
8 to 9.5
C2H9NaO5
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
136.079
CHEBI:32138