Learn More
Acétate de sodium, pour HPLC, ≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15686750 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 15686750
Marque: Honeywell-Fluka 7118550G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour HPLC, ≥99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nom IUPAC sodium acetate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium acetate
Point de fusion >300°C (decomposition)(literature)
Note relative au nom For HPLC, ≥99.0%
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Quantité 50 g
Formule linéaire CH3COONa
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Point d’éclair <250°C (>482°F)
Poids de la formule 82.03
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité HPLC
Température d’allumage 1112°F
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.45 g/cm3