Learn More
Solution d’acétate, solution concentrée 0,1 M (0,5 N), concentré standard, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
0.1 L
Conditionnement:
Ampoule
Spécification
Spécification
CAS | 127-09-3 |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 0.1 L |
Formule moléculaire | C2H3NaO2 |
Numéro MDL | MFCD00012459 |
Synonyme | sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech |
Clé InChI | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
Nom IUPAC | sodium ; acétate |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 2.5 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acétate, solution concentrée 0,1 M (0,5 N), concentré standard, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu