Learn More
Acétate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical Code produit.: 10000500
Acétate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10000500
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Code produit. 10000500
Marque: Fisher Chemical S/2120/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme acétate de sodium, acide acétique, sel de sodium, acétate de sodium anhydre, acétate de sodium, anhydre, éthanoate de sodium, octan sodny tchèque, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI : 32954
Nom IUPAC sodium acetate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Point de fusion 324°C
Couleur Blanc
pH 7.5 à 9.2
Forme physique Solide en poudre
Quantité 250 g
Poids de la formule 82.03 g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical >