Learn More
Acétate de sodium, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021019
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11434584
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13184.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
L’acétate de sodium est utilisé comme agent tampon avec de l’acide acétique. Il est utilisé dans de nombreux domaines tels que les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, l’agriculture, le bronzing et l’industrie textile. Il est utilisé dans la production de colorants, comme catalyseur de polymérisation, comme stabilisateur de polymère, comme agent de placage, préparation de colorants de gel, conservateur dans la production alimentaire et activateur de saveur dans l’industrie des nutriments. Acétate de sodium utilisé dans l’étude de la lithographie, photographie. Il est utilisé comme base dans plusieurs réactions organiques dans les laboratoires de recherche et les industries.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de sodium est utilisé comme agent tampon avec de l’acide acétique. Il est utilisé dans de nombreux domaines tels que les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, l’agriculture, le bronzing et l’industrie textile. Il est utilisé dans la production de colorants, comme catalyseur de polymérisation, comme stabilisateur de polymère, comme agent de placage, préparation de colorants de gel, conservateur dans la production alimentaire et activateur de saveur dans l’industrie des nutriments. Acétate de sodium utilisé dans l’étude de la lithographie, photographie. Il est utilisé comme base dans plusieurs réactions organiques dans les laboratoires de recherche et les industries.
Solubilité
Très soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Hygroscopique. Il est incompatible avec les agents oxydants forts, les halogènes et il est sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium acetate
Note relative au nom anhydrous
Point de fusion 324°C
Densité 1.528
pH 7.5 to 9
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire NaOOCCH3
Quantité 250 g
Beilstein 3595639
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,8571
Informations sur la solubilité Very soluble in water. Soluble in alcohol.
Nom IUPAC sodium acetate
Poids de la formule 82.03
Pourcentage de pureté 99%