Learn More
Sodium, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11301428
Sodium, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301428
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11301428
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010336.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-23-5
Formule moléculaire Na
Poids moléculaire (g/mol) 22.99
Numéro MDL MFCD00085307
Clé InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
CID PubChem 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Nom IUPAC sodium
SMILES [Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium
Couleur Argent à gris
Aspect Solid in various forms
Densité 0.968g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Tension de vapeur 1.59 hPa (1mm Hg)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP18L028 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2025 Catalog Number010336.03,010336.06
Numéro de lotP18L026 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2025 Catalog Number010336.03,010336.06
Numéro de lotN14L013 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/02/2025 Catalog Number010336.03,010336.06
Numéro de lotU08K026 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/08/2024 Catalog Number010336.03,010336.06
Numéro de lotS05K064 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/06/2024 Catalog Number010336.03,010336.06
Nom du produit
Sodium, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >