Learn More
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hémihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368895
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11368895
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14018.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 143218-48-8 | C3H8ClNaO5S | 214.592 g/mol
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate is used to prepare negatively charged probe particles to investigate effect of nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes, to prepare surface-derivatized microcrystalline cellulose (MCC) particles having either a strong positive or a strong negative zeta potential.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hémihydrate de sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate est utilisé pour préparer des particules de sonde à charge négative afin d’étudier l’effet de la nanoporosité des fibres cellulosiques sur leur potentiel de diffusion et leurs interactions avec les polyélectrolytes cationiques, pour préparer des particules de cellulose microcristalline (MCC) dérivatisées en surface ayant un fort potentiel zêta positif ou négatif.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143218-48-8
Formule moléculaire C3H8ClNaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 214.592
Numéro MDL MFCD00149699
Clé InChI ZPFGAXXLEFTBEU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate, sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hydrate, 3-chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate hydrate, c3h6clnao4s.0.5h2o, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate-water 1/1/1, 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt hydrate
CID PubChem 23665651
Nom IUPAC Sodium ; 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate ; hydrate
SMILES C(C(CCl)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate
Point de fusion ∽256°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 4164376
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 205.60 (196.59 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonatehemihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonatehemihydrate