Learn More
Sodium 1-propanethiolate, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15472699
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6898-84-6
Formule moléculaire C3H7NaS
Poids moléculaire (g/mol) 98.139
Numéro MDL MFCD00043318
Clé InChI XVSFHIIADLZQJP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-propanethiolate, sodium propanethiolate, 1-propanethiol sodium salt, sodium propane-1-thiolate, 1-propanethiol, sodium salt, sodium propylsulfanide, propylsulfanylsodium, sodium thiopropoxide, 1-propanethiol, sodium salt 1:1, sodium propyl sulfide
CID PubChem 4681725
Nom IUPAC Sodium ; propane-1-thiolate
SMILES CCC[S-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-propanethiolate
Couleur Gris à blanc
Odeur Stench
Formule linéaire CH3CH2CH2SNa
Quantité 25 g
Numéro UN UN3263
Beilstein 3556024
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté 85%
Forme physique Solide