Learn More
1-heptanesulfonate de sodium monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate is an ion pairing reagent used in the HPLC analysis of proteins and peptides. It is utilized in high performance capillary electrophoresis analysis of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate |
Point de fusion | >300°C |
Couleur | Blanc |
Formule linéaire | CH3(CH2)6SO3Na·H2O |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 3731762 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 220.26 (202.24 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99% |
Forme physique | Cristalline |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.