Learn More
Chaux sodée, pure, en granulés, avec indicateur blanc à violet, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10463545 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Code produit. 10463545
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 8006-28-8 | CaHNaO2 | 96.074 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorption de gaz, Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8006-28-8
Formule moléculaire CaHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 96.074
Numéro MDL MFCD00134094
Clé InChI HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 66545795
Nom IUPAC sodium ; oxocalcium ; hydroxyde
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Soda lime
Couleur Beige-Gray
Forme physique Granulaire
Matériau Soda Lime
Quantité 50 g
Formule linéaire CaO/NaOH
Perte à la dessiccation 19.0% max. (10 g, 200°C, 2 Hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Qualité Pures
compliance-icons
Identifiant produit
  • Soda lime, granular
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.