Learn More
Marienfeld Superior™ Lames de microscope en verre sodocalcique non enduites
Utilisez les lames de microscope Marienfeld Superior™ pour les recherches microscopiques et la préparation et l’archivage des échantillons.
Marque:  Marienfeld Superior™ 1100420
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10506863
  • 1540.00€ / 2250 pièces
Expédition estimée: 03-09-2024
Description
  • Lames porte-objets avec surfaces bien mouillables
  • Fabriquées de verre sodocalcique de classe hydrolytique 3
  • Conforme à la norme DIN ISO 8037/1
  • Prélavées, prêtes à l'emploi, autoclavables
  • Pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) conformément à la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE, date limite de consommation recommandée et numéro de lot pour une information complète et la traçabilité
Spécification
Spécification
Lames porte-objets
Not Frosted
1 mm
Bords rodés de 90°
76 mm
Marque CE, DIN ISO 8037/1
50 pièces dans une boîte
Verre sodocalcique de classe hydrolytique 3
Oui
50
2250
26 mm
90°
76 x 26 mm