Learn More
Chaux sodée, indiquant, Thermo Scientific Chemicals
158.79€ - 684.41€
Identifiants chimiques
CAS 8006-28-8
Formule moléculaire CaHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 96.074
Numéro MDL MFCD00134094
Clé InChI HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
CID PubChem 66545795
Nom IUPAC sodium ; oxocalcium ; hydroxyde
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11450061
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044786.36
500 g
158.79€
500g
11430061
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044786.A4
2.5 kg
684.41€
2.50kg
11440061
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044786.A9
10 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Soda lime's ability is to absorb carbon dioxide, makes it valuable in medical and surgical procedures. It is also used as a powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil carbon dioxide efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved carbon dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
8006-28-8
96.074
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
66545795
[OH-].O=[Ca].[Na+]
CaHNaO2
MFCD00134094
soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
sodium ; oxocalcium ; hydroxyde
Spécification
Soda lime
Blanc
MFCD00134094
Soluble in water.
[OH-].O=[Ca].[Na+]
96.074
Odorless
8006-28-8
CaHNaO2
soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
sodium ; oxocalcium ; hydroxyde
66545795
Air sensitive; Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Soda lime, indicating
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.