Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre sodocalcique
Utilisez ces flacons pour un mélange général et des travaux de laboratoire simples. Les flacons en verre sodocalcique résistent à un réchauffement modéré (par exemple, dans un bain-marie).
Marque:  Fisherbrand™ G050/19FB
Code produit. 14831582
Description
Description
  • Flacons transparents à fond plat
  • Livrés avec des bouchons en polythène
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
12 mm
3 ml
100
Bouchon poussoir
100 paquet
Verre sodocalcique
Bouchon poussoir
Polyéthylène
38 mm
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons en verre sodocalcique > Capacité : 3 ml