Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tube en verre sodocalcique
Effectuez des recherches et des expériences avec le tube en verre sodocalcique Kimble Chase™. Ce tube à essai de base possède une extrémité ouverte, un fond rond et un bouchon.
Marque: DWK Life Sciences F40752800D0W2
132.05 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Réutilisable
- 200/boîte
- Verre sodocalcique transparent
- Avec bouchon
Spécification
75 mm | |
200/boîte | |
28 mm | |
Tube à essai |