Learn More
BRAND™ Flacons filetés en verre sodocalcique
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Revêtement:
Néant
Revêtement en acrylate d’éthylène
Description
- Flacons ronds à col étroit en verre
- Base carrée pour gain de place
- Disponible avec ou sans revêtement en éthylène-acrylate
- Le revêtement enveloppe le flacon en verre comme une peau protectrice
- En cas de rupture de la bouteille, les risques d’éclaboussures sont considérablement réduits
- La température de fonctionnement maximale à laquelle les flacons enduits peuvent être exposés est de 80°C
- Pour préserver le revêtement, ne pas nettoyer à plus de 60ºC
- Avec bouchon à vis GL 45 en PP
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2500 ml |
Revêtement | Revêtement en acrylate d’éthylène |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre sodocalcique |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Flacons filetés en verre sodocalcique >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction