Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai de culture cellulaire en verre sodocalcique
Utilisez les tubes à essai de culture cellulaire en verre sodocalcique Kimble Chase™ pour analyser le matériel de culture cellulaire qui est essentiel aux diagnostics et à l’expérimentation.
Marque:  DWK Life Sciences A407510000611
17.21 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11873360
  • 22.00€ / 250 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Verre sodocalcique
  • Fond rond
  • X 250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
75 mm
250 de chaque
Tube
Verre sodocalcique
10 mm
Nom du produit
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai de culture cellulaire en verre sodocalcique > Diamètre : 10mm