Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai de culture cellulaire en verre sodocalcique
Utilisez les tubes à essai de culture cellulaire en verre sodocalcique Kimble Chase™ pour analyser le matériel de culture cellulaire qui est essentiel aux diagnostics et à l’expérimentation.
Marque:  DWK Life Sciences A405006500711
184.84 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11863360
  • 214.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Verre sodocalcique
  • Fond rond
  • X 250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fond rond
1000/boîte
Tube à essai
50 mm
6,5 mm
Nom du produit
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai de culture cellulaire en verre sodocalcique > Diamètre : 6,5mm ; Longueur : 50 mm