Learn More
BRAND™ Cuves de coloration en verre sodocalcique avec couvercle
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Nombre de lames:
10
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Verre sodocalcique
- Dimensions (L x l x H) : 105 x 85 x 70 mm
- Avec couvercle
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Forme du fond | Plat |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Type | Bac à coloration |
| À utiliser avec (application) | Coloration |
| À utiliser avec (équipement) | 10 lames |
| Comprend | Couvercle |
| Nombre de lames | 10 |
| Dimensions (L x l x H) | 105 x 85 x 70 mm |
| Longueur (métrique) | 105 mm |
| Afficher plus |