Learn More
BRAND™ Poignée en fil métallique pour cuve de coloration
En acier inox. À utiliser avec une cuve de coloration. Commander la cuve de coloration, le plateau et la poignée en fil métallique séparément.
Marque: BRAND™ 473100
41.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inox
- Pour une utilisation avec un plateau de cuve de coloration
- 10/boîte
Spécification
Acier inoxydable | |
Plateau de cuve à coloration | |
Wire handle |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Poignée en fil métallique pour cuve de coloration > Taille max. de la lame : 76 x 26 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu