Learn More
DWK Life Sciences Cuve de coloration, type Coplin, en verre sodocalcique
La boîte de coloration accueille une solution de coloration dans laquelle les lames supportant des cultures cellulaires peuvent être colorées.
Marque: DWK Life Sciences 233190006
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 3.62000kg
Description
La microscopie est une méthode d’observation et d’examen des objets qui sont invisibles à l’œil nu humain. Les objets à observer sont grossis jusqu’à ce qu’ils puissent être affichés en tant qu’images. Pour la préparation des échantillons, les objets à examiner sont coupés en coupes très minces. Ces sections sont ensuite appliquées à une lame et recouvertes d’une lame porte-objet et de solutions appropriées. Pour être visibles au microscope, les coupes sur les lames doivent être dans un bac de coloration et teintées avec une solution appropriée.
- Les parois en verre épaisses et la base large procurent une plus grande stabilité
- Recouvrable avec le couvercle pendant la coloration pour réduire les pertes de solvant par déversement ou évaporation
- La forme carrée et le corps court permettent d’économiser l’espace et la solution de coloration
- Possibilité de colorer simultanément jusqu’à 10 lames standard de 76 x 26 mm
Spécification
Non autoclavable | |
Coloration ; procédé de coloration manuelle ; coloration d’échantillons histologiques et cytologiques | |
108 mm |
Verre sodocalcique | |
10/Bte | |
66 mm |