missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Boîte de coloration, type Hellendahl, en verre sodocalcique, droite

La boîte de coloration accueille une solution de coloration dans laquelle les lames supportant des cultures cellulaires peuvent être colorées.

Marque:  DWK Life Sciences 233140001

Code nomenclature Nacres: NB.17

Informations supplémentaires : Poids : 4.12000kg

Code produit. 11722919

  • 273.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

La microscopie est une méthode d’observation et d’examen des objets qui sont invisibles à l’œil nu humain. Les objets à observer sont grossis jusqu’à ce qu’ils puissent être affichés en tant qu’images. Pour la préparation des échantillons, les objets à examiner sont coupés en coupes très minces. Ces sections sont ensuite appliquées à une lame et recouvertes d’une lame porte-objet et de solutions appropriées. Pour être visibles au microscope, les coupes sur les lames doivent être dans un bac de coloration et teintées avec une solution appropriée.

  • Recouvrable avec le couvercle pendant la coloration pour réduire les pertes de solvant par déversement ou évaporation
  • Possibilité de colorer simultanément jusqu’à 10 lames standard de 76 x 26 mm
Spécification

Spécification

Non autoclavable
Coloration ; procédé de coloration manuelle ; coloration d’échantillons histologiques et cytologiques
90 mm
90 mm
Verre sodocalcique
10/Bte
40 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions