Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai sans rebord, en verre sodocalcique
Pour stocker vos réactifs et votre matériel. Les tubes à essai sans rebord en verre sodocalcique Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles pour répondre à vos besoins.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.99000kg
Description
- Verre sodocalcique
- Sans rebord
- Jetable
Spécification
ISO 4142 | |
Verre sodocalcique | |
Non |
150 mm | |
Boîte de 100 | |
16 mm |