Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai avec rebord, avec paroi légère, en verre sodocalcique
En verre sodocalcique, à paroi légère. Les tubes à essai en verre sodocalcique à paroi légère avec rebord Fisherbrand™ sont idéals pour les applications générales d’agitation et de laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ FB63105
Code produit. 11962188
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Caractéristiques : parois légères avec rebord
  • Supporte : un réchauffement modéré
  • Conformité : ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 4142
Verre sodocalcique
Oui
150 mm
100 paquet
16 mm