Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai avec rebord à paroi claire en verre sodocalcique
En verre sodocalcique, à paroi légère. Les tubes à essai en verre sodocalcique à paroi légère avec rebord Fisherbrand™ sont idéals pour les applications générales d’agitation et de laboratoire.
Marque: Fisherbrand™ FB63104
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Caractéristiques : parois légères avec rebord
- Supporte : un réchauffement modéré
- Conformité : ISO 4142
Spécification
ISO 4142 | |
Verre sodocalcique | |
Oui |
125 mm | |
100 paquet | |
16 mm |