Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai avec rebord, avec paroi légère, en verre sodocalcique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
24 mm
Longueur (métrique):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 4142 |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 100 paquet |
| Avec rebord | Oui |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |