Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir en verre sodocalcique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
45 mm
50 mm
55mm
60 mm
75mm
100mm
Longueur (métrique) du tube:
45 mm
50 mm
55mm
60 mm
70mm
100mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Entonnoir en verre lisse fabriqué en verre sodocalcique.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 100mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Longueur (métrique) du tube | 100mm |