Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir en verre sodocalcique
Code produit. 11532423 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
45 mm
50 mm
55mm
60 mm
75mm
100mm
Longueur (métrique) du tube:
45 mm
50 mm
55mm
60 mm
70mm
100mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11532423
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Entonnoir en verre sodocalcique uni. L’entonnoir en verre sodocalcique Fisherbrand™ est idéal pour les liquides dans les applications de laboratoire.
Entonnoir en verre lisse fabriqué en verre sodocalcique.
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 55mm
Matériau Verre sodocalcique
Longueur (métrique) du tube 55mm