Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en verre sodocalcique Durham
Détecte la production de gaz par les microorganismes. Les tubes à essai en verre sodocalcique Durham Fisherbrand™ permettent de visualiser les bulles d’air piégées.
42.80€ - 170.00€
Codice del prodotto | Marca | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15852275
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 35 mm |
103.00€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15832275
|
Fisherbrand™
|
7,5 mm | 50 mm |
170.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15822275
|
Fisherbrand™
|
6,5 mm | 30 mm |
42.80€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Descrizione
- Utilisé en microbiologie
- Remplissez le Durham avec la solution et insérez-le à l’envers dans un deuxième tube
- Le tube sans rebord facilite l’exécution
- Épaisseur de paroi : 0,65mm
Specifica
Verre sodocalcique | |
Non |