Learn More
Brand™ Tubes de culture en verre sodocalcique
En verre sodocalcique. Les tubes de culture en verre sodocalcique BRAND™ sans rebord sont autoclavables à 121°C.
Marque:  Brand™ 114106
39.24 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21661" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10411521
  • 41.30€ / 250 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En verre sodocalcique.
  • Sans rebord
  • Autoclavable à 121°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
75 mm
250/Bte
Tube de culture
Verre sodocalcique
12 mm