Learn More
Gravis Flacons à sertir à usage unique
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
24 ml
50 ml
100 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Description
- Disponibles en verre transparent ou ambré pour les matériaux photosensibles
- En verre sodocalcique
- Diamètre du col de 20 mm
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 50 ml |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe du col | 20 mm |
Matériau | Verre sodocalcique |
Nb par paquet | 130/boîte |
Quantité | 130/boîte |
Hauteur (métrique) | 73 mm |
Type de produit | Flacon à sertir |
Diamètre (métrique) | 43 mm |