Learn More
DWK Life Sciences Pipette jaugée, en verre sodo-calcique, classe B, Couleur de diffusion brune
Les pipettes sont utilisées pour la mesure et le transvasage des liquides. Seules certaines quantités peuvent être prélevées avec des pipettes jaugées.
Marque: DWK Life Sciences 243372409
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.42000kg
Description
Les pipettes sont utilisées pour réaliser des mesures et des décantations précises des liquides. Les pipettes à bulbe ne permettent le remplissage que de certaines quantités. Le réglage permet de drainer (Ex) pour une température de référence de +20°C. Les tolérances de teneur en volume des pipettes étalonnables correspondent aux limites d’erreur des réglementations allemandes relatives aux poids et mesures ainsi qu’aux normes ISO et DIN. Les pipettes sont en verre sodocalcique et sont conformes à la classe B. L’échelle est imprimée en couleur ambre.
- L’étalonnage est basé sur le volume versé (Ex) à une température de référence de +20°C
- Le soufflage permet de maintenir et de distribuer différentes quantités de liquides en portions de même taille
- Impression ambrée vitrifiée très résistante
- Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe B.
Spécification
Oui | |
Mesure et décantation précises de liquides ; mesure volumétrique ; prélèvement et distribution d’une quantité totale définie | |
±0,12 ml | |
100 ml |
Verre sodocalcique | |
6/boîte | |
Jaune | |
600 mm |