Learn More
Brannan™ Hydromètre de gravité spécifique en verre sodocalcique
Construit en verre sodocalcique, ballast de grenaille d’acier, résine de cire synthétique. Le densimètre à densité relative en verre sodocalcique Brannan™ compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C.
14.35€ - 14.75€
Spécification
Quantité | 1 unité |
---|---|
Type | Densimètre de gravité spécifique |
Précision | ±0,002 g/ml |
Incréments | 0,002 g/ml |
Certifications/Conformité | ISO 650 et dans l’article 1960 (désormais remplacé) de la norme britannique 718 |
Code produit | Marque | Plage de densité relative | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de densité relative | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12871438
|
Brannan™
10/944/0 |
1,00 à 1,10 g/ml | Pour une tension superficielle de 0,700 à 0,800 g/ml |
14.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12881428
|
Brannan™
10/502/0 |
1,00 à 1,20 g/ml | Pour une tension superficielle de 0,8 à 1,0 g/ml |
14.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En verre sodocalcique, ballast de grenaille d’acier et résine synthétique.Le densimètre à densité relative en verre sodocalcique Brannan™ compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C.
L’échelle à densité relative 60/60°F compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau, à 60°F (15,6°C).- Construit en verre sodocalcique, ballast de grenaille d’acier, résine de cire synthétique.
Spécification
1 unité | |
±0,002 g/ml | |
ISO 650 et dans l’article 1960 (désormais remplacé) de la norme britannique 718 | |
Grenaille d’acier |
Densimètre de gravité spécifique | |
0,002 g/ml | |
250 mm | |
15,6°C |