Learn More
Brannan™ Densimètres à densité relative série M50
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série M50 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
Marque:  Brannan™ 10/926/0
Code produit. 12831468
  • 17.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série M50 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
  • Avec un tube protecteur en plastique
  • Longueur de 270 mm
  • Précision de densité relative à 0,001
  • Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
Spécification
Spécification
1Pack
0,001 g/ml
ISO 650, 916
Grenaille d’acier
1,10 à 1,15 g/ml
Densimètre de gravité spécifique
0,001 g/ml
270 mm
Densité relative d’un liquide donné avec celle de l’eau