Learn More
Brannan™ Densimètres à densité relative série M100
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série M100 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
Marque:  Brannan™ 10/946/0
Code produit. 12891438
  • 15.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F).Les densimètres à densité relative série M100 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
  • Avec un tube protecteur en plastique
  • Longueur de 250 mm
  • Subdivision d’échelle 0,002
  • Précision de densité relative à 0,002
  • Disponibles ajusté pour les tensions superficielles faible et moyenne
  • Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
Spécification
Spécification
1Pack
0,002 g/ml
ISO 650, 916
Grenaille d’acier
1,20 à 1,30 g/ml
Densimètre de gravité spécifique
0,002 g/ml
250 mm
Densité relative d’un liquide donné avec celle de l’eau