Learn More
Brannan™ Densimètres à densité relative série M100
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série M100 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
Marke:  Brannan™ 10/941/0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12841438
  • 15.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F).Les densimètres à densité relative série M100 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
  • Avec un tube protecteur en plastique
  • Longueur de 250 mm
  • Subdivision d’échelle 0,002
  • Précision de densité relative à 0,002
  • Disponibles ajusté pour les tensions superficielles faible et moyenne
  • Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
Spezifikation
Spezifikation
1Pack
0,002 g/ml
ISO 650, 916
Grenaille d’acier
0,70 à 0,80 g/ml
Densimètre de gravité spécifique
0,002 g/ml
250 mm
Densité relative d’un liquide donné avec celle de l’eau
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote