missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SOD1/Cu-Zn SOD Antibody (SOD1/4593) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20839
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SOD1/Cu-Zn SOD Monoclonal antibody specifically detects SOD1/Cu-Zn SOD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| SOD1/Cu-Zn SOD | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| ALS, ALS1, amyotrophic lateral sclerosis 1 (adult), Cu, Cu/Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.1, homodimer, hSod1, indophenoloxidase A, IPOA, SOD, SOD, soluble, superoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, superoxide dismutase 1, soluble, Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.110superoxide dismutase, cystolic | |
| Recombinant full-length human SOD1/Cu-Zn SOD protein | |
| 100 μg | |
| Biologically Active Proteins, Cancer, Diabetes Research, Mitochondrial Fusion Proteins, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Tumor Suppressors | |
| 6647 | |
| Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SOD1/4593 | |
| Unconjugated | |
| 10mM PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu