Learn More
Lenz Laborglasintrumente Sockets
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01100134
Code produit. 10067720
  • 91.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la norme DIN 12249, formulaire E, en complément de la norme DIN
  • Prises rodées coniques
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
NS 34/35
Verre Duran