Learn More
Solution savonneuse, selon Boutron et Boudet, DIN 8106, Honeywell Fluka™
Selon Boutron et Boudet, DIN 8106
Marque: Honeywell-Fluka 35366-6X1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Soap solution | |
Solutions tampons / volumétriques | |
7732-18-5, 56-81-5, 64-17-5, 108-10-1 | |
0.930 g/cm3 | |
22°C | |
CH2Cl2 | |
UN1170 |
According to Boutron and Boudet, DIN 8106 | |
78°C | |
47.2300% | |
6 x 1 L | |
Flacon poly | |
MFCD00000881 |