Learn More
Buerkle™ Machine à glace sèche SnowPack™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
Comprimé de 50 x 30 mm
Comprimé de 80 x 60 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Milieu de refroidissement idéal pour le transport d’échantillons
- Les performances dépendent de la température et de la pression ambiantes
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | Comprimé de 50 x 30 mm |
| À utiliser avec (application) | Milieux de refroidissement idéaux pour le transport d’échantillons, utilisés dans les hôpitaux, les universités, les écoles, les instituts, les laboratoires, l’industrie chimique et les installations de test des matériaux |
| À utiliser avec (équipement) | Bouteille de CO2 avec colonne montante |
| Poids (métrique) | 50 g |
| Type de produit | Machine à glace sèche Snowpack |