Learn More
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex Kit
Le kit multiplex SNaPshot™ fait partie du système multiplex SNaPshot™. La méthode basée sur l’extension de l’amorce du système multiplex SNaPshot™ permet le multiplexage jusqu’à 10 polymorphismes de nucléotides simples (SNP).
Marque: Applied Biosystems™ 4323161
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.04310kg
Includes: Reaction Mix prêt multiplex SNaPshot™ (pour 1 000 réactions), mélange d’amorces de contrôle multiplex SNaPshot™ (30 μl), modèle de contrôle multiplex SNaPshot™ (60 μl)
Description
- Interrogez jusqu’à 10 SNP à partir de différents amplicons lors d’une seule réaction d’extension de bases simples.
- Séparez les locis SNP qui diffèrent d’une seule paire de bases.
- Une sensibilité accrue par rapport au séquençage standard permet de détecter des variantes mineures (par exemple des mutations somatiques) dans un échantillon de dosage.
- Réduisez la complexité de vos expériences grâce à ce système de génotypage facile à utiliser et économique.
- Un grand nombre de publications scientifiques démontre l’utilité du génotypage, de la détection des mutations et de la cartographie.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Contenu : • Reaction Mix prêt multiplex SNaPshot™ (pour 1 000 réactions) • Mélange d’amorces de contrôle multiplex SNaPshot™ (30 μl) • Modèle de contrôle multiplex SNaPshot™ (60 μl) Conserver entre -15°C et -25°C dans un congélateur à température constante. |
|
Amorce-sonde | |
ADN polymérase AmpliTaq | |
310 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer | |
SNaPshot™ | |
Glace carbonique | |
SNP (connus) | |
Non | |
ADN |
Kit de multiplexage SNaPshot™, 1 000 réactions, méthode de détection par électrophorèse capillaire, type d’échantillon d’ADN, polymérase d’ADN AmpliTaq™, cible de génotypage SNP (connue), compatibilité avec un haut rendement de multiplexage, compatibilité avec l’amorce-sonde Oligos non marquée | |
Tube | |
Génotypage SNP (basé sur l’analyse de fragments), extension d’amorce | |
Multiplexage | |
Kit multiplex | |
Logiciel GeneMapper™ | |
Génotypage | |
1 000 réactions |
Usage exclusivement réservé à la recherche