Learn More
Micronova™ Housses pour serpillères en polyester SnapMop™
Tous les produits Micronova Produits
Beschreibung
Benötigt
Structure QPSL-14 avec poignée STA ou QDSL-14 avec poignée SSU
Les housses pour serpillières à franges à tête plate irradiées Micronova SnapMop™ se clipsent sur les adaptateurs à joint pivotant à 360° SlimLine™, qui peuvent être verrouillés à 180° pour un meilleur contrôle du nettoyage. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé. Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface, du nettoyage du matériel à une grande salle de production.
- Housses pour serpillières à franges à tête plate irradiées, à clipser
- Attaches à clipser en acier inox
- Les intérieurs en mousse d’uréthane de polyester sont entièrement intégrés à différents tissus
- Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé
- Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
- PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
- Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
- Le Polymesh — 100 % polyester avec une couche de maille offre une surface de frottement léger
- Disponibles sans intérieur en mousse pour l’essuyage et la désinfection rapides
- Disponibles en différentes longueurs pour s’adapter à la taille de la surface à nettoyer
- Les housses de 9 pouces sont parfaites pour les passages et les espaces de taille réduite
- Les housses de 14 et 18 pouces sont parfaites pour les sols, les murs et les plafonds
- S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
- Le joint pivotant tourne à 360°, mais peut être verrouillé à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
- Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
- Irradiation aux rayons gamma pour les zones et équipements aseptiques
- Lavable pour réutilisation
- Autoclavables
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) |
| Type de produit | Housse pour serpillère à tête plate irradiée |
| Type de tête | Plat |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 14 in |
| Stérilité | Stérile |
| Longueur (métrique) | 35,6 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Largeur (métrique) | 12,7 cm |
| Largeur (impériale) | 5 in |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.