Learn More
Micronova™ Housses pour serpillères en polyester SnapMop™
Code produit. 13127576 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
Maille abrasive en polyester, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, maille abrasive 100 % polyester, Polyester
Polyamide non tissé
Polyamide non-tissé, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, polyamide 100 % non tissé, Polyester
Polyamide non-tissé, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, polyamide non-tissé 100 %, Polyester
Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, Polyester
Polyester, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane
Dimensions:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
5 x 9 po (12,5 x 23 cm)
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 13127576
Marque: Micronova™ MZSM6209IR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Requires
Structure QPSL-18 avec poignée STA ou QDSL-18 avec poignée SSU
Une gamme de housses légères et irradiées pour serpillères à tête plate, à enfiler, avec intérieur en mousse d’uréthane, conçue pour nettoyer et désinfecter efficacement les environnements aseptiques, ISO 5 à ISO 9. Disponibles dans une variété de tissus pour gérer les nettoyages les plus critiques.
Les housses pour serpillères à franges à tête plate irradiées Micronova SnapMop™ se clipsent sur les adaptateurs à joint pivotant à 360° SlimLine™, qui peuvent être verrouillés à 180° pour un meilleur contrôle du nettoyage. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé. Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface, du nettoyage du matériel à une grande salle de production.
  • Housses pour serpillières à franges à tête plate irradiées, à clipser
  • Attaches à clipser en acier inox
  • Les intérieurs en mousse d’uréthane de polyester sont entièrement intégrés à différents tissus
  • Disponibles dans une variété de tissus pour un nettoyage spécialisé
    • Le polyester 100 % maille lisse NovaPoly — assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
    • Polymaille — 100 % polyester avec une couche de maille, offre une surface de frottement léger
  • Disponibles sans intérieur en mousse pour l’essuyage et la désinfection rapides
  • Disponibles en différentes longueurs pour s’adapter à la taille de la surface à nettoyer
    • Les housses de 9 pouces sont parfaites pour les passages et les espaces de taille réduite
    • Les housses de 14 et 18 pouces sont parfaites pour les sols, les murs et les plafonds
  • S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
  • Le joint pivotant tourne à 360°, mais peut être verrouillé à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Irradiation aux rayons gamma pour les zones et équipements aseptiques
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 5 x 9 po (12,5 x 23 cm)
Type de produit Mop Cover
Code couleur White
Type de tête Plat
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 9 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 23 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 12.5 cm
Largeur (impériale) 5 in
Résistant à Chemicals and Disinfectants
Jetable Reusable
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (équipement) QDSL Stainless Steel SlimLine series adapters, SSU series quick disconnect handles or QPSL Plastic SlimLine series adapters, STA series threaded handles.
Certifications/Conformité ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance
Color-coded No
Matériau Polyamide non tissé