Learn More
Fisherbrand™ Flacons à échantillons en verre avec bouchon à clipser ou bouchon poussoir
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
7 ml
10.5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Conditionnement:
140 pièces
162 pièces
190 pièces
Description
- Fabriquées en verre neutre de type 1B transparent
- La capacité polyvalente varie selon une variété de tailles
- Peut être utilisé avec des bouchons à clipser ou poussoirs
- Rebord roulé pour une application facile de bouchon
- Convient particulièrement au stockage de poudres et d’échantillons secs
- Bouchons poussoirs ou à clipser en polyéthylène Fisherbrand™ pour flacons d’échantillonnage en verre vendus séparément
Specifications
Specifications
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 27 mm |
| Matériau | Verre neutre type 1B |
| Volume (métrique) | 28 ml |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser ou bouchon poussoir |
| Hauteur (métrique) | 72 mm |
| Taille du bouchon | 22 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction