Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à clipser
Fabriqué en plastique vierge résistant aux produits chimiques, le Bacti-Caps™ offre une fermeture de tube de culture solide et étanche permettant un échange contrôlé de gaz. Ils sont parfaits pour une utilisation dans les domaines de la science, de la recherche et d’autres laboratoires.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.20160kg
Description
- Bouchons Bacti-Caps™ pour tubes à essai sans rebord
- Fournissent un bouchon de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange de gaz contrôlé, ce qui prouve une alternative plus pratique aux bouchons de coton en laine
- Adaptés à toutes les tailles de tubes à essai standard, ils s’adaptent aux tubes sans rebord et en plastique d’un diamètre extérieur de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm et 38 mm
- Les trois ailettes flexibles moulées sur la paroi interne de chaque bouchon garantissent un ajustement étanche même lorsque des variations mineures de la taille du tube se produisent
- Les bouchons Bacti-Caps™ sont fabriqués à partir de plastique vierge résistant aux produits chimiques afin qu’ils ne soient pas affectés par les milieux de culture, la plupart des acides, des alcalis, des alcools et des esters
- Amélioration de la croissance de la culture
- Avec code couleur
- Échange de gaz contrôlé
Spécification
Bouchon à clipser | |
Rouge |