Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à clipser
Fabriqué en plastique vierge résistant aux produits chimiques, le Bacti-Caps™ offre une fermeture de tube de culture solide et étanche permettant un échange contrôlé de gaz. Ils sont parfaits pour une utilisation dans les domaines de la science, de la recherche et d’autres laboratoires.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Brand Handystep™ et Handystep™ electronic, toutes les pointes
- Eppendorf™ Multipette™ (sauf Multipette™ Plus), toutes les pointes
- Gilson Distriman™, tailles de 1,25/12,5 ml
- Ritter Ripette™, toutes les pointes
- EasyStep tri-continent™ 0,5, 5 et 50 ml
- Ces pointes Dispenser™ sont non stériles et disponibles par irradiation aux rayons gamma
- Ces pointes de distributeur sont réutilisables
- L’adaptateur pour cette pointe de distributeur de 25 ml est autoclavable
Spécification
Bouchon | |
Vert | |
Tubes à essai sans rebord |
13 mm | |
100 paquet |