Learn More
Fisherbrand™ Flacon à bouchon à clipser, verre transparent
Recommandé pour une utilisation en HPLC.
19.80€ - 32.15€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre |
Type de base | Fond plat |
Quantité | 100 |
Type | 3e classe hydrolytique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10495982
|
Fisherbrand™
18 09 0906 |
9,1 ml |
19.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10749644
|
Fisherbrand™
18 09 0907 |
10 ml |
22.75€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11580535
|
Fisherbrand™
20 09 0784 |
15 mL |
30.75€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10335582
|
Fisherbrand™
22 09 0908 |
27 ml |
32.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Un flacon pratique et économique pour des analyses non critiques
- Transparents
- En verre
- Fond plat
Specifications
Transparent | |
Fond plat | |
3e classe hydrolytique |
Verre | |
100 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Flacon à bouchon à clipser, verre transparent