Learn More
Thermo Scientific™ Microtube à centrifuger à bouchons à clipser à faible rétention
GREENER_CHOICE
Code produit. 11535564 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11535564
Marque: Thermo Scientific™ 3448
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Améliorent la récupération des échantillons sans additifs ou revêtements. Ces tubes permettent une récupération maximum des échantillons en réduisant considérablement la liaison de surface.
Les liquides visqueux et les réactifs coûteux retenus dans un tube pour microcentrifugeuses ont un effet sur la précision et l’exactitude des dosages. Les tubes à bouchons à clipser à faible rétention pour microcentrifuge Thermo Scientific™ améliorent la récupération des échantillons sans additifs ni revêtements. Les tubes à bouchons à clipser à faible rétention de 0,6 ml, 1,5 ml et 2,0 ml permettent une récupération maximum des échantillons en réduisant considérablement la liaison de surface.
  • Le bouchon en bec de canard réduit la pression requise pour ouvrir le tube grâce à une plus grande surface de contact tout en garantissant que le bouchon restera fermé pendant la centrifugation
  • Les propriétés de faible rétention ne sont pas obtenues par des procédés de revêtement ou d’encastrement dans du plastique, ce qui garantit que les échantillons ne seront pas contaminés par ces additifs
  • Les tubes resteront fermés pendant la centrifugation et s’ouvrent pourtant facilement d’une main si nécessaire
  • Ces tubes sont disponibles en coloris ambré pour protéger vos précieux échantillons photosensibles
  • Les marques de graduation sur le tube pour microcentrifugeuses permettent de référencer efficacement les échantillons
Options de couleurs et de conditionnement
  • Une grande variété d’options de conditionnement sont disponibles pour vous aider à mieux contrôler les risques de contamination dans le laboratoire
  • Pour répondre aux exigences de stérilité les plus strictes, des tubes stériles à emballage individuel sont disponibles
  • Autres options de couleurs en plus des coloris ambré et naturel : rouge bleu, vert, jaune et violet et un lot de couleurs mélangées
Meilleure qualité
  • Fabriqués en polypropylène vierge, ces tubes pour microcentrifugeuses garantissent l’intégrité des échantillons pendant l’ébullition, la congélation et la centrifugation
  • Ce produit stérile est certifié exempt de RNase, DNase, ADN, ATP, biocontamination et endotoxines
  • Produit non stérile certifié apyrogène et exempt de RNase, DNase et ADN
Recommandé dans les domaines suivants :
Utilisation quotidienne au laboratoire, y compris la centrifugation et le stockage des échantillons à court terme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Plat
Certifications/Conformité Certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN et de pyrogènes
Description 1.5 ml, gradué, non stérile
Capacité (métrique) 1.5 ml
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Conditionnement 50 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
FCR max. 26 k x G
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.