Learn More
Eppendorf™ Tubes de microcentrifugeuse Flex-Tube™ à bouchon à clipser
Code produit. 13094697 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Pureté ou qualité:
Qualité Eppendorf
Code produit. 13094697
Marque: Eppendorf™ 022364111
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Choisissez parmi six couleurs, y compris l’ambré pour les échantillons sensibles à la lumière
  • Tubes en polypropylène durables conçus pour centrifuger ou stocker des échantillons
  • Le couvercle flexible possède une surface d’écriture gravée et se ferme facilement d’une seule main
  • Résiste à 30 000 x g
  • Graduations volumétriques
  • Autoclavables, lorsqu’ils sont ouverts, à 121°C (250°F), 20 minutes
  • Disponible en format 1,5 ml uniquement
  • D.E. × L : 10 × 38 mm
Spécification
Type de couvercle Bouchon à clipser
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1,5 ml
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Pour centrifuger ou conserver des échantillons
Comprend Couvercle flexible
Nb par paquet 500 Pk.
Conditionnement 500/boîte
Plage de températures (impériale) -122.8°F to +212°F
Plage de températures (métrique) -86°C to +100°C
Stérilité Non stérile
Pureté ou qualité Qualité Eppendorf
Graduated Oui
Capacité (impériale) 0.05 oz.
Type de bouchon À sertir
Longueur (impériale) 1.5 in.
Forme du fond Conique
FCR max. 30 000xG
Graduations 0.5 mL
Diamètre (métrique) 10mm
Quantité 500 Tubes
Forme Cylindrical
Longueur (métrique) 38 mm
Type de produit Microtube